2-Propylpyridine-4-carbothioamide 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR911524-100G
OR911524-25G
APOSOR911524-100GEA
6190
CZK
APOSOR911524-100G
APOSOR911524-25G
2-Propylpyridine-4-carbothioamide 98%
2-Propylpyridine-4-carbothioamide
Vzorec:
C₉H₁₂N₂S Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00464119 CAS číslo: 14222-60-7 |