Tisk…
2-Hydroxyquinoline-4-carboxylic acid 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms: 2-Hydroxycinchoninic Acid
OR911510-500G
APOSOR911510-500GEA 5200 CZK
APOSOR911510-500G
2-Hydroxyquinoline-4-carboxylic acid 98%
2-Hydroxyquinoline-4-carboxylic acid
Vzorec: C₁₀H₇NO₃
MW: 189,17 g/mol
Bod tání: 300 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00023942
CAS číslo: 15733-89-8