Tisk…
4-Chloroisatin 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms: 4-Chloroindoline-2,3-dione
OR911509-100G OR911509-25G
APOSOR911509-100GEA 5690 CZK
APOSOR911509-100G APOSOR911509-25G
4-Chloroisatin 97%
4-Chloroisatin
Vzorec: C₈H₄ClNO₂
MW: 181,58 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00129178
CAS číslo: 6344-05-4