Tisk…
(S)-2-Amino-4-methoxy-4-oxobutanoic acid hydrochloride 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR911506-100G OR911506-500G OR911506-25G
APOSOR911506-100GEA 2690 CZK
APOSOR911506-100G APOSOR911506-500G APOSOR911506-25G
(S)-2-Amino-4-methoxy-4-oxobutanoic acid hydrochloride 98%
(S)-2-Amino-4-methoxy-4-oxobutanoic acid hydrochloride
Vzorec: C₅H₉NO₄·HCl
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00038972
CAS číslo: 16856-13-6