Tisk…
Ethyl-4-(methylamino)piperidine-1-carboxylate 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR911475-25G OR911475-5G
APOSOR911475-25GEA 4700 CZK
APOSOR911475-25G APOSOR911475-5G
Ethyl-4-(methylamino)piperidine-1-carboxylate 95%
Ethyl-4-(methylamino)piperidine-1-carboxylate
Vzorec: C₉H₁₈N₂O₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD07781124
CAS číslo: 73733-69-4