Tisk…
2-(Methylthio)pyrazine 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR911470-100G OR911470-25G
APOSOR911470-100GEA 1680 CZK
APOSOR911470-100G APOSOR911470-25G
2-(Methylthio)pyrazine 98%
2-(Methylthio)pyrazine
Vzorec: C₅H₆N₂S
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00041024
CAS číslo: 21948-70-9