Tisk…
2,4,6-Trimethylbenzaldehyde 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms: Mesitaldehyde
OR911451-100G OR911451-500G
APOSOR911451-100GEA 3310 CZK
APOSOR911451-100G APOSOR911451-500G
2,4,6-Trimethylbenzaldehyde 95%
2,4,6-Trimethylbenzaldehyde
Vzorec: C₁₀H₁₂O
MW: 148,2 g/mol
Bod varu: 237 °C/760mmHg
Bod tání: 11 °C
Hustota: 1,02 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: 104 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00003341
CAS číslo: 487-68-3