Tisk…
2,4-Dimethylbenzaldehyde 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR911450-100G OR911450-25G
APOSOR911450-100GEA 13000 CZK
APOSOR911450-100G APOSOR911450-25G
2,4-Dimethylbenzaldehyde 95%
2,4-Dimethylbenzaldehyde
Vzorec: C₉H₁₀O
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00003340
CAS číslo: 15764-16-6