Tisk…
4-Methoxy-2,3-dimethylbenzaldehyde 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms: 2,3-Dimethylanisaldehyde
OR911449-5G
APOSOR911449-5GEA 2480 CZK
APOSOR911449-5G
4-Methoxy-2,3-dimethylbenzaldehyde 95%
4-Methoxy-2,3-dimethylbenzaldehyde
Vzorec: C₁₀H₁₂O₂
MW: 164,21 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00003339
CAS číslo: 38998-17-3