Tisk…
2-Ethyl-1,3-cyclopentanedione 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR911447-100G OR911447-500G
APOSOR911447-100GEA 2820 CZK
APOSOR911447-100G APOSOR911447-500G
2-Ethyl-1,3-cyclopentanedione 98%
2-Ethyl-1,3-cyclopentanedione
Vzorec: C₇H₁₀O₂
MW: 126,16 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00044191
CAS číslo: 823-36-9