Tisk…
3,3-Dimethyl-1,5-dioxaspiro[5.5]undecan-9-one 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms: 1,4-Cyclohexanedione mono(2,2-dimethyltrimethylene ketal)
OR911428-100G
APOSOR911428-100GEA 3610 CZK
APOSOR911428-100G
3,3-Dimethyl-1,5-dioxaspiro[5.5]undecan-9-one 98%
3,3-Dimethyl-1,5-dioxaspiro[5.5]undecan-9-one
Vzorec: C₁₁H₁₈O₃
MW: 198,26 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00006652
CAS číslo: 69225-59-8