Tisk…
3-Methyl-2-oxovaleric acid 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms: 3-Methyl-2-oxopentanoic acid
OR911420-1G OR911420-5G
APOSOR911420-1GEA 8170 CZK
APOSOR911420-1G APOSOR911420-5G
3-Methyl-2-oxovaleric acid 95%
3-Methyl-2-oxovaleric acid
Vzorec: C₆H₁₀O₃
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00002582
CAS číslo: 1460-34-0