Tisk…
4-Butoxybenzoic acid 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR911417-100G OR911417-25G OR911417-500G
APOSOR911417-100GEA 7870 CZK
APOSOR911417-100G APOSOR911417-25G APOSOR911417-500G
4-Butoxybenzoic acid 98%
4-Butoxybenzoic acid
Vzorec: C₁₁H₁₄O₃
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00002546
CAS číslo: 1498-96-0