Tisk…
1-Benzylhydantoin 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms: 1-Benzylimidazolidine-2,4-dione
OR911408-100G OR911408-25G
APOSOR911408-100GEA 8240 CZK
APOSOR911408-100G APOSOR911408-25G
1-Benzylhydantoin 95%
1-Benzylhydantoin
Vzorec: C₁₀H₁₀N₂O₂
MW: 190,1986 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00466790
CAS číslo: 6777-05-5