Tisk…
trans-4-Isopropylcyclohexanecarboxylic acid 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR911376-100G OR911376-25G OR911376-500G
APOSOR911376-100GEA 6220 CZK
APOSOR911376-100G APOSOR911376-25G APOSOR911376-500G
trans-4-Isopropylcyclohexanecarboxylic acid 98%
trans-4-Isopropylcyclohexanecarboxylic acid
Vzorec: C₁₀H₁₈O₂
MW: 170,25 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD04004145
CAS číslo: 7077-05-6