4-Amino-N,N-diethylbenzamide 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR911374-1G
OR911374-5G
APOSOR911374-1GEA
2530
CZK
APOSOR911374-1G
APOSOR911374-5G
4-Amino-N,N-diethylbenzamide 98%
4-Amino-N,N-diethylbenzamide
Vzorec:
C₁₁H₁₆N₂O Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00461426 CAS číslo: 51207-85-3 |