Tisk…
1-Benzyl 3-methyl piperidine-1,3-dicarboxylate 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms: Methyl 1-Cbz-piperidine-3-carboxylate
OR911373-100G
APOSOR911373-100GEA 2110 CZK
APOSOR911373-100G
1-Benzyl 3-methyl piperidine-1,3-dicarboxylate 98%
1-Benzyl 3-methyl piperidine-1,3-dicarboxylate
Vzorec: C₁₅H₁₉NO₄
MW: 277,316 g/mol
Bod tání: 273…278 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD06795953
CAS číslo: 174543-74-9