Tisk…
6-Nitro-o-cresol 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR911362-100G OR911362-25G
APOSOR911362-100GEA 35050 CZK
APOSOR911362-100G APOSOR911362-25G
6-Nitro-o-cresol 98%
6-Nitro-o-cresol
Vzorec: C₇H₇NO₃
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00031116
CAS číslo: 13073-29-5