Tisk…
Ethyl-2-ethoxybenzoate 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR911336-100G OR911336-25G
APOSOR911336-100GEA 3440 CZK
APOSOR911336-100G APOSOR911336-25G
Ethyl-2-ethoxybenzoate 95%
Ethyl-2-ethoxybenzoate
Vzorec: C₁₁H₁₄O₃
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00142907
CAS číslo: 6290-24-0