2-Ethylbenzofuran 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR911327-100G
APOSOR911327-100GEA
3710
CZK
APOSOR911327-100G
2-Ethylbenzofuran 98%
2-Ethylbenzofuran
Vzorec:
C₁₀H₁₀O MW: 146,19 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00047287 CAS číslo: 3131-63-3 |