Tisk…
2,3-Dichloroanisole 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms: 1,2-Dichloro-3-methoxybenzene
OR911322-100G OR911322-500G
APOSOR911322-100GEA 1910 CZK
APOSOR911322-100G APOSOR911322-500G
2,3-Dichloroanisole 98%
2,3-Dichloroanisole
Vzorec: C₇H₆Cl₂O
MW: 177,03 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00000545
CAS číslo: 1984-59-4