(1-Hexadecyl)tributylphosphonium bromide 95+%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
OR9113-100G
OR9113-25G
APOSOR9113-100GEA
6220
CZK
APOSOR9113-100G
APOSOR9113-25G
(1-Hexadecyl)tributylphosphonium bromide 95+%
(1-Hexadecyl)tributylphosphonium bromide
Vzorec:
C₂₈H₆₀BrP MW: 507,65 g/mol Bod tání: 56…58 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00011775 CAS číslo: 14937-45-2 |