Dimethyl terephthalate 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms:
Terephthalic acid dimethyl ester
OR911296-100G
OR911296-1KG
OR911296-500G
APOSOR911296-100GEA
1490
CZK
APOSOR911296-100G
APOSOR911296-1KG
APOSOR911296-500G
Dimethyl terephthalate 95%
Dimethyl terephthalate
Vzorec:
C₁₀H₁₀O₄ Bod varu: 288 °C Bod tání: 140…143 °C Hustota: 1,36 g/cm³ (25 °C) Bod vzplanutí: 151 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00008440 CAS číslo: 120-61-6 |