Tisk…
Rezorcinol 99%
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms: 1,3-Dihydroxybenzene, 1,3-Benzenediol
OR911293-1KG OR911293-5KG
APOSOR911293-1KGEA 8170 CZK
APOSOR911293-1KG APOSOR911293-5KG
Rezorcinol 99%
Rezorcinol
Vzorec: C₆H₆O₂
Bod varu: 281 °C
Bod tání: 109…111 °C
Hustota: 1,272 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: 127 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00002269
CAS číslo: 108-46-3