4-Amino-2-chloro-N,N-dimethylbenzamide 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR911255-10G
OR911255-1G
OR911255-5G
APOSOR911255-10GEA
26450
CZK
APOSOR911255-10G
APOSOR911255-1G
APOSOR911255-5G
4-Amino-2-chloro-N,N-dimethylbenzamide 98%
4-Amino-2-chloro-N,N-dimethylbenzamide
Vzorec:
C₉H₁₁ClN₂O Storage Temperature: Ambient |
CAS číslo:
98995-06-3 |