Tisk…
2-Methyl-6-nitroanisole 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR911188-10G OR911188-25G OR911188-5G
APOSOR911188-10GEA 7870 CZK
APOSOR911188-10G APOSOR911188-25G APOSOR911188-5G
2-Methyl-6-nitroanisole 98%
2-Methyl-6-nitroanisole
Vzorec: C₈H₉NO₃
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00661626
CAS číslo: 18102-29-9