Tisk…
4-Ethoxybenzamide 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR911170-25G OR911170-5G
APOSOR911170-25GEA 7670 CZK
APOSOR911170-25G APOSOR911170-5G
4-Ethoxybenzamide 95%
4-Ethoxybenzamide
Vzorec: C₉H₁₁NO₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00007996
CAS číslo: 55836-71-0