Tisk…
2-Methyl-6-nitro-1H-benzimidazole 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR911105-5G
APOSOR911105-5GEA 1820 CZK
APOSOR911105-5G
2-Methyl-6-nitro-1H-benzimidazole 98%
2-Methyl-6-nitro-1H-benzimidazole
Vzorec: C₈H₇N₃O₂
MW: 177,16 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00748168
CAS číslo: 1792-40-1