N-Methylbenzenesulphonamide 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
OR911104-100G
OR911104-25G
APOSOR911104-100GEA
10520
CZK
APOSOR911104-100G
APOSOR911104-25G
N-Methylbenzenesulphonamide 97%
N-Methylbenzenesulphonamide
Vzorec:
C₇H₉NO₂S MW: 171,21 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00025023 CAS číslo: 5183-78-8 |