Tisk…
3-Nitro-2-(1-pyrrolidinyl)pyridine 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR911068-1G OR911068-5G
APOSOR911068-1GEA 3610 CZK
APOSOR911068-1G APOSOR911068-5G
3-Nitro-2-(1-pyrrolidinyl)pyridine 97%
3-Nitro-2-(1-pyrrolidinyl)pyridine
Vzorec: C₉H₁₁N₃O₂
MW: 193,21 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD03001300
CAS číslo: 26820-73-5