Tisk…
N-Cyclopropyl-3-nitropyridin-2-amine 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR911065-1G OR911065-5G
APOSOR911065-1GEA 3150 CZK
APOSOR911065-1G APOSOR911065-5G
N-Cyclopropyl-3-nitropyridin-2-amine 98%
N-Cyclopropyl-3-nitropyridin-2-amine
Vzorec: C₈H₉N₃O₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00174356
CAS číslo: 290313-20-1