Tisk…
5-Nitro-2-(n-propylamino)pyridine 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR911057-25G OR911057-5G
APOSOR911057-25GEA 13360 CZK
APOSOR911057-25G APOSOR911057-5G
5-Nitro-2-(n-propylamino)pyridine 97%
5-Nitro-2-(n-propylamino)pyridine
Vzorec: C₈H₁₁N₃O₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00084819
CAS číslo: 25948-11-2