Tisk…
3-Phenylbenzonitrile 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms: [1,1'-biphenyl]-3-carbonitrile
OR910931-5G
APOSOR910931-5GEA 3380 CZK
APOSOR910931-5G
3-Phenylbenzonitrile 97%
3-Phenylbenzonitrile
Vzorec: C₁₃H₉N
MW: 179,2173 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00236364
CAS číslo: 24973-50-0