Tisk…
3-Methyl-4-(4-morpholinyl)aniline 96%
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms: 3-Methyl-4-morpholinoaniline
OR910928-1G OR910928-250MG
APOSOR910928-1GEA 2610 CZK
APOSOR910928-1G APOSOR910928-250MG
3-Methyl-4-(4-morpholinyl)aniline 96%
3-Methyl-4-(4-morpholinyl)aniline
Vzorec: C₁₁H₁₆N₂O
MW: 192.26 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD09755865
CAS číslo: 112900-82-0