Tisk…
3-Ethoxybenzoic acid 99%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR910911-100G OR910911-25G OR910911-5G
APOSOR910911-100GEA 4800 CZK
APOSOR910911-100G APOSOR910911-25G APOSOR910911-5G
3-Ethoxybenzoic acid 99%
3-Ethoxybenzoic acid
Vzorec: C₉H₁₀O₃
Bod tání: 136…140 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00016517
CAS číslo: 621-51-2