Di-tert-butyl iminodicarboxylate 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
Di-(tert-butyl) imidodicarbonate
OR9109-100G
OR9109-25G
OR9109-5G
APOSOR9109-100GEA
3410
CZK
APOSOR9109-100G
APOSOR9109-25G
APOSOR9109-5G
Di-tert-butyl iminodicarboxylate 97%
Di-tert-butyl iminodicarboxylate
Vzorec:
C₁₀H₁₉NO₄ MW: 217.27 g/mol Bod tání: 114…117 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00043309 CAS číslo: 51779-32-9 |