Tisk…
2-Phenylbenzonitrile 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR910733-1G OR910733-5G
APOSOR910733-1GEA 3150 CZK
APOSOR910733-1G APOSOR910733-5G
2-Phenylbenzonitrile 98%
2-Phenylbenzonitrile
Vzorec: C₁₃H₉N
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00060669
CAS číslo: 24973-49-7