Tisk…
Methyl-1-methyl-1H-1,3-benzimidazole-5-carboxylate 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR910533-1G OR910533-5G
APOSOR910533-1GEA 2650 CZK
APOSOR910533-1G APOSOR910533-5G
Methyl-1-methyl-1H-1,3-benzimidazole-5-carboxylate 97%
Methyl-1-methyl-1H-1,3-benzimidazole-5-carboxylate
Vzorec: C₁₀H₁₀N₂O₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD04492113
CAS číslo: 131020-36-5