Tisk…
5-Methoxy-o-toluidine 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR910498-100G OR910498-25G
APOSOR910498-100GEA 17160 CZK
APOSOR910498-100G APOSOR910498-25G
5-Methoxy-o-toluidine 98%
5-Methoxy-o-toluidine
Vzorec: C₈H₁₁NO
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00075057
CAS číslo: 50868-72-9