5-Cyano-1-methylbenzimidazole 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR910492-10G
OR910492-1G
OR910492-5G
APOSOR910492-10GEA
28540
CZK
APOSOR910492-10G
APOSOR910492-1G
APOSOR910492-5G
5-Cyano-1-methylbenzimidazole 98%
5-Cyano-1-methylbenzimidazole
Vzorec:
C₉H₇N₃ Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD09027482 CAS číslo: 53484-13-2 |