Tisk…
5-Cyano-1-isopropylbenzimidazole 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR910490-100G OR910490-25G OR910490-5G
APOSOR910490-100GEA 17990 CZK
APOSOR910490-100G APOSOR910490-25G APOSOR910490-5G
5-Cyano-1-isopropylbenzimidazole 97%
5-Cyano-1-isopropylbenzimidazole
Vzorec: C₁₁H₁₁N₃
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD15143576
CAS číslo: 1215206-55-5