Tisk…
6-Carboxyoxindole 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms: 2-Oxoindoline-6-carboxylic acid
OR910478-5G
APOSOR910478-5GEA 2730 CZK
APOSOR910478-5G
6-Carboxyoxindole 97%
6-Carboxyoxindole
Vzorec: C₉H₇NO₃
MW: 177,1600 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD01415801
CAS číslo: 334952-09-9