Tisk…
1-Ethyl-1H-pyrazole-5-carbaldehyde 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR910462-1G OR910462-5G
APOSOR910462-1GEA 1240 CZK
APOSOR910462-1G APOSOR910462-5G
1-Ethyl-1H-pyrazole-5-carbaldehyde 95%
1-Ethyl-1H-pyrazole-5-carbaldehyde
Vzorec: C₆H₈N₂O
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD03130036
CAS číslo: 902837-62-1