Tisk…
5-Phenyl-1,3,4-oxadiazol-2-ol 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms: 5-Phenyl-1,3,4-oxadiazol-2(3H)-one
OR910413-1G
APOSOR910413-1GEA 4040 CZK
APOSOR910413-1G
5-Phenyl-1,3,4-oxadiazol-2-ol 98%
5-Phenyl-1,3,4-oxadiazol-2-ol
Vzorec: C₈H₆N₂O₂
MW: 162,15 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD05023177
CAS číslo: 1199-02-6