Tisk…
5-Nitro-1H-indazole 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR9104-100G OR9104-500G OR9104-25G
APOSOR9104-100GEA 1990 CZK
APOSOR9104-100G APOSOR9104-500G APOSOR9104-25G
5-Nitro-1H-indazole 95%
5-Nitro-1H-indazole
Vzorec: C₇H₅N₃O₂
Bod tání: 204…208 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00005693
CAS číslo: 5401-94-5