Tisk…
Ethyl-5-methyloxazole-4-carboxylate 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR910383-1G OR910383-250MG OR910383-5G OR910383-500MG
APOSOR910383-1GEA 2610 CZK
APOSOR910383-1G APOSOR910383-250MG APOSOR910383-5G APOSOR910383-500MG
Ethyl-5-methyloxazole-4-carboxylate 95%
Ethyl-5-methyloxazole-4-carboxylate
Vzorec: C₇H₉NO₃
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00105462
CAS číslo: 32968-44-8