2,5-Dimethyl-4-phenyl-2H-pyrazol-3-ylamine 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR910346-1G
OR910346-25G
OR910346-5G
APOSOR910346-1GEA
3540
CZK
APOSOR910346-1G
APOSOR910346-25G
APOSOR910346-5G
2,5-Dimethyl-4-phenyl-2H-pyrazol-3-ylamine 98%
2,5-Dimethyl-4-phenyl-2H-pyrazol-3-ylamine
Vzorec:
C₁₁H₁₃N₃ MW: 187,25 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD03063405 CAS číslo: 3654-22-6 |