1-(4-Chlorophenyl)imidazole 96%
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms:
1-(4-Chlorophenyl)-1H-imidazole
OR910304-1G
OR910304-5G
APOSOR910304-1GEA
2150
CZK
APOSOR910304-1G
APOSOR910304-5G
1-(4-Chlorophenyl)imidazole 96%
1-(4-Chlorophenyl)imidazole
Vzorec:
C₉H₇ClN₂ Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00041208 CAS číslo: 51581-54-5 |