Tisk…
4-Bromo-5-chloro-2-nitroaniline 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR910289-25G OR910289-5G OR910289-1G
APOSOR910289-25GEA 2530 CZK
APOSOR910289-25G APOSOR910289-5G APOSOR910289-1G
4-Bromo-5-chloro-2-nitroaniline 95%
4-Bromo-5-chloro-2-nitroaniline
Vzorec: C₆H₄BrClN₂O₂
Bod tání: 195…200 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD11100159
CAS číslo: 827-33-8