Tisk…
2-Chloro-1-methylbenzimidazole 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR910286-1G OR910286-5G
APOSOR910286-1GEA 0 CZK
APOSOR910286-1G APOSOR910286-5G
2-Chloro-1-methylbenzimidazole 98%
2-Chloro-1-methylbenzimidazole
Vzorec: C₈H₇ClN₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00769821
CAS číslo: 1849-02-1